Läs mer
Motic™ Moticam X5 Plus kamera
Produktkod. 17654505
Change view
Sensortyper:
CMOS
Produktkod. Sensortyper
17654505 CMOS
1 options
Produktkod. 17654505 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1100600101322
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6554.52 SEK
    5291.72 SEK / Paket med 1
    Save 1262.80 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Moticam X5 Plus är en högupplöst strömmande WiFi-kamera. Genom att skapa sin egen WiFi-signal, anslut helt enkelt till din Android eller iOS enhet och visa, fånga eller redigera livebilder från ditt mikroskop med vår gratis MotiConnect app.
  • C-fäste för objektiv
  • MotiConnect programvara är tillgänglig för gratis nedladdning (med gratis uppdateringar ingår)
  • Livevisningslägen: 1920 x 1080 px, 1280 x 720 px
Specifikationer
Typ WiFi kamera
Inkluderar CS-ringadapter, fokuserbar lins, 30 mm och 38 mm okularadapter, USB 2.0 kabel, Motic™ 4-punkts kalibreringsglas, makrorör, Motic™ Images Plus 3.0 PC/OSX/Linux
Sensortyper CMOS
Storlek 1/3 tum.
Frekvens (bildfrekvens) 30 fps