missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Motilin, canine

Produktkod. 16429608
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16429608 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16429608 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP1541

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Motilin, canine is a 22-amino acid peptide. Motilin is a potent agonist for gastrointestinal smooth muscle contraction.

Specifikationer

Renhet 98.74%
CAS 85490-53-5
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Molekylvikt (g/mol) 2685.05 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 10 mg
Frakt skick Room temperature
Synonym Motilin (canine)
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.