Läs mer
uvex Motion S1 SRC perforerade skyddsskor
Produktkod. 15378312 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
40
41
43
44
Färg:
Svart, Silver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Färg
15378312 44 Svart, Silver
15338312 40 Svart, Silver
15348312 41 Svart, Silver
15368312 43 Svart, Silver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15378312 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6989844
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1530.00 SEK
    1448.09 SEK / Paket med 1
    Save 81.91 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 07-01-2027
Extremt lätta skyddsskor med sportig design gjorda av syntetiska material, vilket gör dem lämpliga för dem som är allergiska mot krom. Skyddsklass S1 enligt EN ISO 20345:2011 med extra märkning för utmärkt halksäkerhet (SRC).
  • Lätta S1 skyddsskor med en Climazone klimathanteringsteknik
  • Tillverkade av syntetiska material, vilket gör dem lämpliga för dem som är allergiska mot krom
  • Skyddsklass S1 enligt EN ISO 20345:2011, extra märkning för utmärkt halksäkerhet (SRC)
  • Uppfyller ESD-specifikationen med bleederresistor under 35 megaohm
  • Självrengörande, lätt PU-yttersula med optimal nötningsbeständighet, stötdämpning och utmärkt halkbeständighet
  • Ståltåhätta med stabiliserande anti-vrid hälhätta för att förhindra vridning av ankeln
  • Alla sulor är fria från silikoner, mjukgörare och andra ämnen som påverkar färgvätningen
  • Antistatisk Uvex 3D Hydroflex™ skum innersula för optimal stötdämpning runt häl och framfot
  • Elastiska snören möjliggör snabb, individuell justering
  • Lämplig för användning med ortopediska justeringar och innersulor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart, Silver
Liner material Distansnät
Material Mikrovelour
Storlek 44
Sulmaterial Dual Density Polyuretan (PU)
Tåmaterial Stål
Bredd (metrisk) 11 cm
Kön Herr
Motståndskraftig mot Olja, bensin
Modell Motion S1 SRC
Ankel stil Tränare
Vattentät Nej
EN ISO 20345 S1
Produkttyp ESD skyddssko