Läs mer
MedChemExpress Motixafortide
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.27% |
| CAS | 664334-36-5 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvikt (g/mol) | 2159.52 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : ≥ 100 mg/mL (46.31 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (46.31 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | BKT140 (4-fluorobenzoyl)∣ BL-8040∣ TF14016 |