missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Motixafortide

Produktkod. 16499378
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16499378 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16499378 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP0171

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Motixafortide (BKT140 4-fluorobenzoyl) is a novel CXCR4 antagonist with an IC50 vakue of ~1 nM.

Specifikationer

Renhet 98.27%
CAS 664334-36-5
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Molekylvikt (g/mol) 2159.52 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 10 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet DMSO : ≥ 100 mg/mL (46.31 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (46.31 mM∣Need ultrasonic)
Synonym BKT140 (4-fluorobenzoyl)∣ BL-8040∣ TF14016
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.