Läs mer
Motolimod, MedChemExpress
Produktkod. 16458507
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16458507 5 mg -
16495848 10 mg -
16453386 25 mg 25mg
16491997 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16458507 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13773
MedChemExpress Motolimod (VTX-2337;VTX-378) is a selective Toll-like receptor 8 (TLR8) agonist, with an EC50 of approximately 100 nM.
Motolimod (VTX-2337
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Motolimod
Fysisk form Solid
CAS 926927-61-9
Färg Light Yellow
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H34N4O2
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym VTX-2337 VTX-378
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (109.03 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC2=CC=C(C3=CC=C(C(N4CCCC4)=O)C=C3)C=C2N=C(N)C1)N(CCC)CCC
Molekylvikt (g/mol) 458.6
Formel vikt 458.6
Procent renhet 97.75%