missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Motolimod, MedChemExpress

Produktkod. p-200097861
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16458507

Brand: Medchem Express HY13773

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Motolimod (VTX-2337;VTX-378) is a selective Toll-like receptor 8 (TLR8) agonist, with an EC50 of approximately 100 nM.

Motolimod (VTX-2337

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Motolimod
Fysisk form Solid
CAS 926927-61-9
Färg Light Yellow
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H34N4O2
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym VTX-2337 VTX-378
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (109.03 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC2=CC=C(C3=CC=C(C(N4CCCC4)=O)C=C3)C=C2N=C(N)C1)N(CCC)CCC
Molekylvikt (g/mol) 458.6
Formel vikt 458.6
Procent renhet 97.75%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.