Läs mer
Motoroktantal Standard ASTM D 2700 (Nominellt värde: 86,9), Paragon Scientific™
Kvantitet:
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
Beskrivning
- Tillverkad i enlighet med ASTM / EN eller IP-testmetoder
- Certifierad av Round Robin Method av oberoende testlaboratorier
- Säkerställer god interlaboratorisk korrelation
- Levereras i manipuleringssäkert UN-kompatibelt säkerhetspaket
- Förpackningsstorlek 1000 ml
- 12 månaders hållbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| UN-nummer | UN 1203 |
| Kvantitet | 1 l |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Motor Octane Number, Gasoline (Nominal: 85.9)
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P391-Samla upp spill.
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Gasoline : low boiling point naphtha
Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.