Läs mer
Motorolja, SAE 30W, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15266116 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15266116 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 15266116 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S030W20K
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Motorolja, SAE 30W20 000μ g/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Motor Oil, SAE 30W
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 98.0
Molekylformel CH2Cl2
MDL-nummer MFCD00000881
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Typ Certified Reference Material
LEDER ClCCl
IUPAC-namn diklormetan
Lösningsmedel eller matris Methylene Chloride
Industry Type Petrochemical Testing
Molekylvikt (g/mol) 84.93
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 20000μg/mL
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning