Läs mer
Fisherbrand™ Motoriserad pipettkontroll
Produktkod. 15840053 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Motoriserad pipettkontroll
Produktkod.
15840053 Motoriserad pipettkontroll
1 options
Produktkod. 15840053
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
En kraftfull, lätt och ergonomiskt utformad pipetteringskontroll för alla vanliga pipetter av glas eller plast
  • Kraftfull men ändå tyst pump
  • Ergonomisk design
  • Tryckknappar med mjukt grepp
  • Dubbel säkerhetsventil
  • Autoklaverbar pipettkon
  • två hastighetslägen High, Low och Gravity
  • Strömbrytare placerad på styrdelens gliddel som säkerställer enkel användning
  • LED-indikatorn lyser rött när batterinivån är låg
  • Kan användas kontinuerligt i 8 timmar
  • Utbytbart membranfilter för att skydda enheten från att föroreningar dras in i pipetten
  • Kan användas medan den laddas
Pipet, fyllmedel, vätskehantering
Specifikationer
Batterityp 1000mAh NiMH-batterier
Kompatibla tips Konform
Färg Blå
Typ av grepp Mjuk tryckknapp
Typ Pipettkontroll
Volym (metrisk) 0,1 till 200 ml
Filtertyp Hydrofobt PTFE-membranfilter
Finger stil Tryckknapp
För användning med (utrustning) Serologiska pipetter av glas eller plast
Inkluderar Pipettfyllare, Laddare (EU-kontakt), Bordsstativ, Väggmonteringsfäste, Två reservmembranfilter: 0,20 m och μ0,45 m, μBruksanvisning, Batterier
Antal hastigheter Två (Hög och Låg, tillsammans med Gravity drain)
Uppladdningstid 2 till 3 timmar
Elektriska krav 2 x 1,2V / 1000mAh NiMH-batterier
Spänning 1.2 V