Learn More
Beschreibung
- Powerful yet quiet pump
- Ergonomic design
- Soft grip push buttons
- Double safety valve
- Autoclavable pipette cone
- Three modes: High, Low and Gravity
- Switch located on slide part of controller ensuring ease of operation
- LED indicator lights up in red when battery is low
- Can be operated continuously for 8 hours
- Replaceable membrane Filter to protect device from contaminants being drawn into pipette
- Can be used while it is charging
Pipet, filler, liquid handling
Spezifikation
Spezifikation
| Battery Type | 1000mAh NiMH batteries |
| Compatible Tips | Cone shape |
| Color | Blue |
| Grip Type | Soft Push Button |
| Type | Pipette Controller |
| Volume (Metric) | 0.1 to 200 mL |
| Filter Type | Hydrophobic PTFE membrane filter |
| Finger Style | Push button |
| For Use With (Equipment) | Glass or plastic serological pipettes |
| Includes | Pipette filler, Charger (GB plug), Desktop stand, Wall mount bracket, Two spare membrane filters: 0.20μm and 0.45μm, Instruction manual, Batteries |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?