Läs mer
De Buyer™ Moul'flex™ Pajformar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Pajform |
| Material | Platina silikon |
| För användning med (applikation) | Idealisk för att göra pajer, desserter, mousser, kakor, flans eller sockerkakor. |
| Höjd (metrisk) | 42 mm |
| Kvantitet | Varje |
| Form | Rund |
| Temperaturområde (metriskt) | −40 till 280 °C |
| Volym (metrisk) | 1,9 l |