Beskrivning
- Används för att permanent fästa kedjelängder eller för att reparera kedjelänkar, våra hållbara B-900 polyetenanslutningslänkar matchar våra stolpar och kedja.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 36 Pk. |
| Produkttyp | Kedjelänk |
| Färg | Svart |
| Material | Polyeten |
| För användning med (applikation) | Trafikkontroll |
| Längd (metrisk) | 50.8 mm |
| Längd (engelska) | 2 tum |
| Bredd (engelska) | 2 tum |
| Bredd (metrisk) | 50.8 mm |
| Etiketttyp | Stångtillbehör |