Läs mer
Berthold Technologies Mount For Test Tube in LB 9509
Produktkod. 31777292 Handla allt Berthold Technologies Produkter
Change view
Färg:
Black
Produktkod. Färg
31777292 Black
1 options
Produktkod. 31777292 Leverantör Berthold Technologies Leverantörsnummer 57011
Beräknad leverans: 20-11-2026
For luminescence test tube in the Junior portable luminometer
  • Mount is required to calibrate the Junior portable luminometer using the Luminescence Test Tube LB 9517
  • Luminescence Test Tube LB 9517 is used to assess performance of the Junior luminometer
Specifikationer
Typ Mount
Färg Black
För användning med (utrustning) Junior LB 9509 Portable Luminometer