Läs mer
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Monteringsfäste för EasyLED Spotlight Plus och KL300LED
Produktkod. 11796718 Handla allt Schott Produkter
För användning med (utrustning):
25 mm dia. Kolumn
30 mm dia. Kolumn
32 mm dia. Kolumn
35 mm dia. Kolumn
Bas 158.340
Zeiss Stativ K, Stativ M
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Varje
Produktkod. 11796718
Brand: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 120225
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Monteringsfästet möjliggör ergonomisk drift av Easy LED Spotlight och KL300LED. Anslut direkt till mikroskopet via kolonnadapter.
  • Ansluter EasyLED Spotlight Plus eller KL300LED till mikroskoppelaren, basen eller en bas.
Specifikationer
Typ Monteringsadapter
Diameter (engelska) 1 tum
Diameter (metrisk) 25 mm
För användning med (applikation) Stereomikroskopi belysning
För användning med (utrustning) 25 mm dia. Kolumn