Läs mer
Moldex™ MoldexStation monteringsfäste
Produktkod. 12699435
Change view
Kvantitet:
8/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 8
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12699435 8/Pk. Paket med 8
1 options
Produktkod. 12699435 Leverantör Moldex™ Leverantörsnummer 706001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    731.53 SEK
    626.34 SEK / Paket med 8
    Save 105.19 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 04-01-2027
Levereras med skruvar och pluggar. Moldex™ MoldexStation monteringsfäste kan enkelt ersätta dispensern tack vare en enkel insticksmekanism.
  • För användning med MoldexStation Dispensers
  • Passar både små och stora MoldexStations dispensrar
  • Måste beställas separat
  • Krävs för att MoldexStations dispensrar ska fungera korrekt och hygieniskt.
Specifikationer
Färg Svart
Djup (metriskt) 22 cm
Mått (D x B x H) Inredning 5 x 14.5 x 32 cm
För användning med (utrustning) Alla MoldexStation öronproppsdispensrar
Höjd (metrisk) 36 cm
Håller Alla MoldexStation öronproppsdispensrar
Kvantitet 8/Pk.
Vikt (metrisk) 2.2 kg
Bredd (metrisk) 30 cm
Disponibel Återanvändbar