missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

R&D Systems™ Mouse ACE/CD143 (NP_997507.1) VersaClone cDNA

Produktkod. 18753267
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18753267 10 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18753267 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3498
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12305.00 SEK
    11636.10 SEK / 10µg
    Save 668.90 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This shuttle vector contains the complete ORF for the gene of interest, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation.

Inserted NotI to AscI. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Gen ACE/CD143
Tillträdesnummer NP_997507.1
Koncentration 10 μg at 0.2 μg/ μL
Formulering cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Infoga typ 3952 bp
Gen-ID (Entrez) 1636
Gene Alias ACE1angiotensin converting enzyme, somatic isoform, angiotensin I converting enzyme (peptidyl-dipeptidase A) 1, carboxycathepsin, CD143, CD143 antigen, DCP, DCP1, DCP1angiotensin-converting enzyme, dipeptidyl carboxypeptidase 1, Dipeptidyl carboxypeptidase I, EC 3.2.1.-, EC 3.4.15.1, Kininase II, MGC26566, MVCD3, peptidase P, testicular ECA
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Mouse
Kvantitet 10 μg
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.