Läs mer
R&D Systems™ Mouse Activin B (NP_032407.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18704377
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18704377 10 μg
1 options
Produktkod. 18704377 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3747
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3965.00 SEK
    3750.60 SEK / 10µg
    Save 214.40 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_032407.1
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Mouse
Kvantitet 10 μg