Läs mer
Abcam Mouse adipose normal tissue lysate - total protein, 1 mg
Produktkod. 32155418 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32155418 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab294171mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Mouse adipose normal cell/tissue lysate.
  • Species: Mouse
  • Tissue: adipose normal
  • Form: Liquid