Läs mer
Mouse adrenal tissue lysate - total protein, 100 ug
Produktkod. 32144895 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32144895 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab4019100ug
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Mouse adrenal cell/tissue lysate.
  • Species: Mouse
  • Tissue: adrenal
  • Form: Liquid
Specifikationer
För användning med (applikation) Western Blot