missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
R&D Systems™ Mouse alpha 1B-Glycoprotein (NP_001074536) VersaClone cDNA
Beskrivning
The Mouse alpha 1B-Glycoprotein (NP_001074536) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for alpha 1B-Glycoprotein, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The alpha 1B-Glycoprotein insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Specifikationer
Specifikationer
| Gen | mA1bg |
| Tillträdesnummer | NP_001074536 |
| Koncentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulering | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl |
| Infoga typ | 1552bp |
| pH | 8.5 |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Art | Mouse |
| Kvantitet | 10 μg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?