Läs mer
R&D Systems™ Mouse Angiopoietin-1 (NP_033770.2) VersaClone cDNA
Produktkod. 18722997
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18722997 10 μg
1 options
Produktkod. 18722997 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3607
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3478.69 SEK
    3080.70 SEK / 10µg
    Save 397.99 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Specifikationer
Gen Angiopoietin-1
Tillträdesnummer NP_033770.2
Gen-ID (Entrez) 284
Gene Alias AGP1, AGPT, Ang1, ANG-1, angiopoietin 1, angiopoietin-1, ANGPT1, KIAA0003
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Mouse
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 10 μg