Läs mer
Mouse Angiopoietin-like Protein 4/ANGPTL4 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  R&D Systems MAB97971-100
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 18782237
  • 4760.00 SEK / 100µg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Angiopoietin-like Protein 4/ANGPTL4 Monoclonal antibody specifically detects Angiopoietin-like Protein 4/ANGPTL4 in Mouse samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Angiopoietin-like Protein 4/ANGPTL4
Monoclonal
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Angiopoietin like Protein 4, angiopoietin-like 4, Angiopoietin-like protein 4, ANGPTL4, ARP4fasting-induced adipose factor, FIAF, FIAFhepatic angiopoietin-related protein, Hepatic fibrinogen/angiopoietin-related protein, HFARP, HFARPANGPTL2, NL2, peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) gamma inducedangiopoietin-related protein, PGAR, PGARangiopoietin-related protein 4, pp1158, PPARG angiopoietin related protein
CHO-derived mouse Angiopoietin-like Protein 4/ANGPTL4 protein,, Gln24-Ser410, Accession # Q9Z1P8
100 μg
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
IgG2a
ELISA
547113
ELISA
Q9Z1P8
Rat
Protein A or G purified from cell culture supernatant
RUO
51129
Mouse
Purified
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis