missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
BCL2L13, Mouse, Clone: Rocky-2, Abnova™
Mouse monoclonal antibody raised against recombinant BCL2L13.
Brand: Abnova MAB3450.100ug
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Specifikationer
| BCL2L13 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| Western Blot (1:1000) Immunoprecipitation (1:100) Immunocytochemistry (1:300) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| BCL2L13 | |
| BCL2L13 | |
| Recombinant tag fusion protein corresponding to human BCL2L13. | |
| RUO | |
| 23786 | |
| Human | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Rocky-2 | |
| Mouse monoclonal antibody raised against recombinant BCL2L13. | |
| In PBS (0.02% sodium azide) | |
| BCL-RAMBO/MIL1 | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Recognizes the C-terminus of human Bcl-rambo (amino acids 224-459). Detects endogenous proteins by ICC, IP and WB. | |
| Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
| IgG1 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering