Läs mer
Invitrogen™ Mouse anti-Bovine Ig Mix Secondary Antibody
Mouse Monoclonal Secondary Antibody
4380.00 SEK - 10300.00 SEK
Specifikationer
Antigen Bovine Ig Mix
Klona BIG10-101.6
Koncentration 1 mg/mL
Innehåll och lagring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Användningsområden ELISA
Se fler specifikationer
Produkter 3
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
11514990
Visa dokument
Invitrogen™
SA110637
500 μg
4380.00 SEK
500µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
17810496
Visa dokument
Invitrogen™
SA5-10362
1 mg
10300.00 SEK
1mg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
17860396
Visa dokument
Invitrogen™
SA5-10363
100 μg
10300.00 SEK
100µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
SA1-10637 detects bovine Immunoglobulin. Does not cross react with canine, equine, feline, rabbit, ovine, porcine, donkey, guinea pig, goat, or human. SA1-10637 has been successfully used in ELISA applications. The SA1-10637 immunogen is purified bovine immunoglobulin.
Anti-Bovine secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for bovine (cow, ox) immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
Specifikationer
Specifikationer
Bovine Ig Mix
1 mg/mL
ELISA
Unconjugated
Mouse
RUO
PBS with no preservative; pH 7.4
Secondary
Protein A
BIG10-101.6
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Monoclonal
Liquid
IgG1
Bovine
Purified bovine immunoglobulin.
Secondary Antibody
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer