missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Mouse anti-Bovine IgG1 Heavy Chain Secondary Antibody (IL-A60), DyLight 488, R&D Systems™

Produktkod. 30226597 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30226597 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30226597 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP268415G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody

IgG1 Heavy Chain Monoclonal specifically detects IgG1 Heavy Chain in Bovine samples. It is validated for ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen IgG1 Heavy Chain
Användningsområden ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunoprecipitation
Klassificering Monoclonal
Klona IL-A60
Konjugera DyLight 488
Formulering 50mM Sodium Borate
Värd art Mouse
Immunogen Purified bovine immunoglobulin
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Bovine
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1
Produktlinje Novus
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.