missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Mouse anti-Bovine IgG2 Heavy Chain Secondary Antibody (IL-A73), DyLight 488, Novus Biologicals™

Produktkod. 30229465 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30229465 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30229465 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP268417G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

IgG2 Heavy Chain Monoclonal specifically detects IgG2 Heavy Chain in Bovine samples. It is validated for ELISA, Flow Cytometry, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen IgG2 Heavy Chain
Användningsområden ELISA, Flow Cytometry, Immunoprecipitation
Klassificering Monoclonal
Klona IL-A73
Konjugera DyLight 488
Formulering 50mM Sodium Borate
Värd art Mouse
Immunogen Purified bovine IgG2
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Bovine
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2a
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.