missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Mouse anti-Canine IgG2 Heavy Chain Secondary Antibody (CA4F1), HRP, Novus Biologicals™

Produktkod. 30229464 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30229464 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30229464 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP268409H
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

IgG2 Heavy Chain Monoclonal specifically detects IgG2 Heavy Chain in Canine samples. It is validated for ELISA, Flow Cytometry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen IgG2 Heavy Chain
Användningsområden ELISA, Flow Cytometry, Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona CA4F1
Konjugera HRP
Formulering PBS
Värd art Mouse
Immunogen Canine IgG
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Canine
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.