missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

CD300C, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™

Produktkod. 16103296
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 μL
Förpackningsstorlek:
50µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16103296 50 μL 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16103296 Leverantör Abnova Leverantörsnummer H00010871A01.50uL

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant CD300C.

The CMRF35 antigen, which was identified by reactivity with a monoclonal antibody, is present on monocytes, neutrophils, and some T and B lymphocytes (Jackson et al., 1992 [PubMed 1349532]).[supplied by OMIM

Sequence: GYFPLSHPMTVAGPVGGSLSVQCRYEKEHRTLNKFWCRPPQILRCDKIVETKGSAGKRNGRVSIRDSPANLSFTVTLENLTEEDAGTYWCGVDTPWLRDFHDPIVEVEVS

Specifikationer

Antigen CD300C
Användningsområden ELISA, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant CD300C.
Formulering 50% glycerol
Gen CD300C
Genaccessionsnr. NM_006678
Gene Alias CMRF-35A/CMRF35/CMRF35A/CMRF35A1/IGSF16/LIR
Gensymboler CD300C
Värd art Mouse
Immunogen CD300C (NP_006669, 21 a.a. to 130 a.a) partial recombinant protein with GST tag.
Kvantitet 50 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10871
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Antisera
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.