Läs mer
Invitrogen™ Mouse anti-Feline Ig Mix Secondary Antibody
Mouse Monoclonal Secondary Antibody
3570.00 SEK - 10300.00 SEK
Specifikationer
Antigen Feline Ig Mix
Klona FIG10-102.8
Koncentration 1.0 mg/mL
Innehåll och lagring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Användningsområden ELISA
Se fler specifikationer
Produkter 3
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
11554990
Visa dokument
Invitrogen™
SA110641
500 μg
3570.00 SEK
500µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
17880226
Visa dokument
Invitrogen™
SA5-10358
100 μg
10300.00 SEK
100µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
17840306
Visa dokument
Invitrogen™
SA5-10359
1 mg
10300.00 SEK
1mg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
SA1-10641 detects feline Immunoglobulin. Does not react with bovine, equine, canine, rabbit, sheep, porcine, donkey, guinea pig, goat or human. SA1-10641 has been successfully used in ELISA applications. The SA1-10641 immunogen is purified feline immunoglobulin.
Anti-Feline secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for feline immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
Specifikationer
Specifikationer
Feline Ig Mix
1.0 mg/mL
ELISA
Unconjugated
Mouse
RUO
PBS with no preservative; pH 7.4
Secondary
Protein A
FIG10-102.8
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Monoclonal
Liquid
IgG1
Feline
Purified feline immunoglobulin.
Secondary Antibody
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer