Läs mer
Invitrogen™ Mouse anti-Human Ig Mix Secondary Antibody
Mouse Monoclonal Secondary Antibody
4085.00 SEK - 10300.00 SEK
Specifikationer
Antigen Human Ig Mix
Klona HIG10-101.1.19
Koncentration 1.0 mg/mL
Innehåll och lagring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Användningsområden ELISA
Se fler specifikationer
Produkter 3
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
11515000
Visa dokument
Invitrogen™
SA110648
500 μg
4085.00 SEK
500µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
17810446
Visa dokument
Invitrogen™
SA5-10348
1 mg
10300.00 SEK
1mg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
17820306
Visa dokument
Invitrogen™
SA5-10349
100 μg
10300.00 SEK
100µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
SA1-10648 detects human Immunoglobulin. SA1-10648 has been successfully used in ELISA applications. The SA1-10648 immunogen is purified human immunoglobulin.
Anti-Human secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for human immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
Specifikationer
Specifikationer
Human Ig Mix
1.0 mg/mL
ELISA
Unconjugated
Mouse
RUO
PBS with no preservative; pH 7.4
Secondary
Protein A
HIG10-101.1.19
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Monoclonal
Liquid
IgG1
Human
Purified human immunoglobulin.
Secondary Antibody
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer