Läs mer
Mouse anti-Human IgG, Clone: G18-145, HRP, Secondary Antibody, BD
Brand:  BD Biosciences 555788
Produktkod. 15838438
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3635.00 SEK
    3630.51 SEK / Varje
    Save 4.49 SEK
    0.12% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Reacts with the heavy chain of human immunoglobulin subclasses: IgG1, IgG2, IgG3 and IgG4. Does not react with other heavy chain isotypes. This antibody is routinely tested by ELISA analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.
Host Species: Mouse
Clone: G18-145
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Human
ELISA, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Mouse anti-Human IgG
G18-145
Mouse
RUO
Secondary
IgG1 κ
Monoclonal
HRP
1 mL
Immunology
Human
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
  • HRP Anti-Human IgG
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: CMIT/MIT