missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Mouse anti-Human IgG Fc Secondary Antibody (EM-07), Biotin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP1-45063B
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
IgG Fc Monoclonal antibody specifically detects IgG Fc in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Specifikationer
| IgG Fc | |
| Monoclonal | |
| Biotin | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| EM-07 | |
| PBS | |
| Fusion protein of human IgG Fc fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Secondary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering