Läs mer
Mouse anti-Human IgG Fc Secondary Antibody (SB2H2), DyLight 550, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-68422R
Produktkod. 30230297
  • 7090.00 SEK / 0.20ml
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
IgG Fc Monoclonal antibody specifically detects IgG Fc in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
IgG Fc
Monoclonal
DyLight 550
Mouse
Protein A purified
RUO
Human
Purified
ELISA
SB2H2
50mM Sodium Borate
Human IgG
0.2 mL
Secondary
Store at 4°C in the dark.
IgG1