Läs mer
Mouse anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody, Alkaline Phosphatase, Novus Biologicals™
Mouse Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-72683
3595.50 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Produktkod. 18283394
  • 4970.00 SEK / 1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
IgG (H+L)
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:2500, ELISA 1:2000 - 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000
Human IgG whole molecule
1 mg
Adaptive Immunity, Immunology
This product was prepared from monospecific polyclonal ascites by immunoaffinity chromatography using Human IgG coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against anti-Mouse Serum, Human IgG and Human Serum.
Store at 4C. Do not freeze.
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Alkaline Phosphatase (AP)
Mouse
Affinity Purified
RUO
Secondary
Human
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only