Läs mer
Mouse anti-Human IgG2, Clone: G18-21, Secondary Antibody, BD
Brand:  BD Biosciences 555873
Produktkod. 15868498
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2350.00 SEK
    2349.72 SEK / Varje
    Save 0.28 SEK
    0.01% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
The G18-21 antibody reacts specifically with human IgG2. It does not react with other Ig isotypes.
Host Species: Mouse
Clone: G18-21
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Human
ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Mouse anti-Human IgG2
G18-21
Mouse
0.5 mg
Immunology
Human
Monoclonal
0.5mg/mL
Affinity Purified
RUO
Secondary
IgG1 κ