missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Mouse anti-Human IgG2 Fc Secondary Antibody (52G1), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NB110-7082
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
IgG2 Fc Monoclonal antibody specifically detects IgG2 Fc in Human samples. It is validated for ELISA.
Specifikationer
| IgG2 Fc | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.4) with 0.09% Sodium Azide | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 3501 | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA | |
| 52G1 | |
| ELISA assay dependent | |
| IGHG2 | |
| Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with Human IgG2 from myeloma patient serum. | |
| 0.2 mg | |
| Secondary | |
| Specific to gamma-2 epitope inside Fc fragment of human IgG2, Fc-region specific. No cross-reaction with human IgG1, IgG3, IgG4, IgA, IgM and IgE. | |
| Store at 4C. Do not freeze. | |
| IgG1 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering