Learn More
Invitrogen™ Mouse anti-Human IgG3 (Hinge) Secondary Antibody, HRP
Beschreibung
Mouse anti-Human IgG3 (Hinge) Secondary Antibody for ELISA
Anti-Human secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for human immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Human IgG3 (Hinge) |
| Applications | ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | HP6047 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | HRP |
| Formulation | PBS with 4mg/mL BSA, 40% glycerol and 0.1% Kathon; pH 7.4 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Human IgG3. |
| Purification Method | purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?