Läs mer
Mouse anti-Human IgG4, Clone: G17-4, Secondary Antibody, BD
Brand:  BD Biosciences 555881
Produktkod. 15818508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1470.00 SEK
    1469.11 SEK / Varje
    Save 0.89 SEK
    0.06% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
The G17-4 antibody reacts specifically with human IgG4. It does not react with other isotypes.
Host Species: Mouse
Clone: G17-4
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Human
ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Mouse anti-Human IgG4
G17-4
Mouse
0.5 mg
Immunology
Human
Monoclonal
0.5mg/mL
Affinity Purified
RUO
Secondary
IgG1 κ