Läs mer
Mouse anti-Human IgG4, Clone: JDC-14, Secondary Antibody, BD
Produktkod. 15888498
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
Produktkod. Kvantitet
15888498 0.5 mg
1 options
Produktkod. 15888498 Leverantör BD Biosciences Leverantörsnummer 555878
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The JDC-14 antibody reacts specifically with human IgG4. It does not react with other Ig isotypes.
Host Species: Mouse
Clone: JDC-14
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Human
ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Mouse anti-Human IgG4
Klassificering Monoclonal
Klona JDC-14
Koncentration 0.5mg/mL
Värd art Mouse
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.5 mg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Human
Isotyp IgG1 κ