Läs mer
Invitrogen™ Mouse anti-Human IgM Fc Secondary Antibody
Produktkod. 11575020
Change view
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11575020 100 μg 100µg
1 options
Produktkod. 11575020 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer SA119256
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1588.00 SEK
    1413.32 SEK / 100µg
    Save 174.68 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Mouse Monoclonal Secondary Antibody
This antibody reacts with Fc fragment of human IgM.
Anti-Human secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for human immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Human IgM Fc
Användningsområden ELISA, Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassificering Monoclonal
Klona CH2
Koncentration 1 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 15mM sodium azide; pH 7.4
Värd art Mouse
Immunogen Purified human IgM.
Reningsmetod Protein A
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Human
Innehåll och lagring 4°C, do not freeze
Produkttyp Secondary Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG1 κ
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.