missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

LMO4, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™

Produktkod. 16102552
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 μL
Förpackningsstorlek:
50µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16102552 50 μL 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16102552 Leverantör Abnova Leverantörsnummer H00008543A01.50uL

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse polyclonal antibody raised against a full-length recombinant LMO4.

This gene encodes a cysteine-rich protein that contains two LIM domains but lacks a DNA-binding homeodomain. The encoded protein may play a role as a transcriptional regulator or as an oncogene. [provided by RefSeq

Sequence: MVNPGSSSQPPPVTAGSLSWKRCAGCGGKIADRFLLYAMDSYWHSRCLKCSCCQAQLGDIGTSCYTKSGMILCRNDYIRLFGNSGACSACGQSIPASELVMRAQGNVYHLKCFTCSTCRNRLVPGDRFHYINGSLFCEHDRPTALINGHLNSLQSNPLLPDQKVC

Specifikationer

Antigen LMO4
Användningsområden ELISA
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Mouse polyclonal antibody raised against a full-length recombinant LMO4.
Formulering 50% glycerol
Gen LMO4
Genaccessionsnr. BC017673
Gensymboler LMO4
Värd art Mouse
Immunogen LMO4 (AAH17673, 1 a.a. ∽ 165 a.a) full-length recombinant protein with GST tag.
Kvantitet 50 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8543
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Antisera
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.