Läs mer
42434, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™
Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant MARCH5.
Brand:  Abnova H00054708-A01.50uL
Produktkod. 16187696
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3130.00 SEK
    2730.41 SEK / 50µL
    Save 399.59 SEK
    12% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
MARCH5 is a ubiquitin ligase of the mitochondrial outer membrane that plays a role in the control of mitochondrial morphology by regulating mitofusin-2 (MFN2; MIM 608507) and DRP1 (DNM1L; MIM 603850) (Nakamura et al., 2006 [PubMed 16936636]).[supplied by OMIM
Sequence: MPDQALQQMLDRSCWVCFATDEDDRTAEWVRPCRCRGSTKWVHQACLQRWVDEKQRGNSTARVACPQCNAEYLIVFPKLGPVVYVLDLADRLISK
Specifikationer
Specifikationer
MARCH5.
Polyclonal
Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant MARCH5.
MARCH5
FLJ20445/MARCH-V/MITOL/RNF153
Mouse
50 μL
Primary
Human
Antisera
ELISA, Western Blot
Unconjugated
50% glycerol
NM_017824.4
MARCH5
40973 (NP_060294, 1 a.a. ∽ 95 a.a) partial recombinant protein with GST tag.
RUO
54708
Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only