missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

NPDC1, Mouse, Clone: 16E4, Abnova™

Produktkod. 16085376
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16085376 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16085376 Leverantör Abnova Leverantörsnummer MAB1965.100ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse monoclonal antibody raised against synthetic peptide of NPDC1.

Specifikationer

Antigen NPDC1
Användningsområden Immunohistochemistry, Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona 16E4
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Mouse monoclonal antibody raised against synthetic peptide of NPDC1.
Utspädning Western blot (1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In 20mM sodium phosphate buffer, 150mM NaCl, pH 7.5 (50% glycerol, 3mM sodium azide)
Gen NPDC1
Gene Alias CAB/CAB-/CAB-1/CAB1/DKFZp586J0523
Gensymboler NPDC1
Värd art Mouse
Immunogen A synthetic peptide corresponding to human NPDC1.
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 56654
Innehåll och lagring Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.