missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

NPT, Mouse, Clone: 4B4D1, Abnova™

Produktkod. 16130890
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16130890 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16130890 Leverantör Abnova Leverantörsnummer MAB5540.100ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant NPT.

Specifikationer

Antigen NPT
Användningsområden ELISA, Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona 4B4D1
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant NPT.
Utspädning Western Blot (1:500-1:2000) ELISA (1:10000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In PBS, pH 7.2 (50% glycerol, 0.01% sodium azide)
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant protein corresponding to human NPT.
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Isotyp IgG2a
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.