missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Mouse anti-Human IgG Secondary Antibody (MR12), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Produktkod. 18171708 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18171708 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18171708 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP250261AF488

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

IgG Monoclonal antibody specifically detects IgG in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Rabbit IgG
Användningsområden Immunohistochemistry
Klassificering Monoclonal
Klona MR12
Konjugera Alexa Fluor 488
Utspädning Immunohistochemistry
Formulering 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Värd art Mouse
Immunogen Immunoglobulin purified from rabbit serum
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Primär eller sekundär Primary
Målarter Human, Rabbit
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.