Läs mer
Mouse Anti-Rabbit IgM, Clone: 367.2, Secondary Antibody, BD
Brand:  BD Biosciences 550938
Produktkod. 15826438
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4050.00 SEK
    4047.81 SEK / Varje
    Save 2.19 SEK
    0.05% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
The 367.2 antibody reacts specifically with rabbit IgM. It does not react with rabbit IgG or IgA isotypes.
Host Species: Mouse
Clone: 367.2
Isotype: IgG1 κ
Species Reactivity: Rabbit
Immunogen: Purified rabbit IgM
ELISA, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Mouse Anti-Rabbit IgM
367.2
Biotin
0.25 mg
Immunology
Rabbit
Monoclonal
0.5mg/mL
Mouse
RUO
Secondary
IgG1 κ