Läs mer
Invitrogen™ Mouse anti-Rat Ig Mix Secondary Antibody
Mouse Monoclonal Secondary Antibody
3900.00 SEK - 10300.00 SEK
Specifikationer
Antigen Rat Ig Mix
Klona RATIG12-306.21
Koncentration 0.6 mg/mL
Innehåll och lagring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Användningsområden ELISA
Se fler specifikationer
Produkter 3
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
11535000
Visa dokument
Invitrogen™
SA110652
500 μg
3900.00 SEK
500µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
17820516
Visa dokument
Invitrogen™
SA5-10346
1 mg
10300.00 SEK
1mg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
17890296
Visa dokument
Invitrogen™
SA5-10347
100 μg
10300.00 SEK
100µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
SA1-10652 detects rat immunoglobulin. SA1-10652 has been successfully used in ELISA applications. The SA1-10652 immunogen is purified rat immunoglobulin.
Anti-Rat secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for rat immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
Specifikationer
Specifikationer
Rat Ig Mix
0.6 mg/mL
ELISA
Unconjugated
Mouse
RUO
PBS with no preservative; pH 7.4
Secondary
Protein G
RATIG12-306.21
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Monoclonal
Liquid
IgG1
Rat
Purified rat immunoglobulin.
Secondary Antibody
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer