Läs mer
Mouse anti-Rat IgE Heavy Chain Secondary Antibody (MARE-1), Janelia Fluor 646, R&D Systems™
Produktkod. 30229329 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.25 mL
Produktkod. Kvantitet
30229329 0.25 mL
1 options
Produktkod. 30229329 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP268394JF646
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
IgE Heavy Chain Monoclonal specifically detects IgE Heavy Chain in Rat samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IgE Heavy Chain
Användningsområden ELISA, Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona MARE-1
Konjugera Janelia Fluor 646
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias Constant Region of Heavy Chain of IgE, Ig Epsilon Chain C Region, Ig Epsilon Chain C Region ND, IgE, Immunoglobulin Epsilon, immunoglobulin heavy constant epsilon
Värd art Mouse
Immunogen Rat IR162, IR1016, IR2 and IR410 IgE myeloma proteins
Reningsmetod Protein G purified
Kvantitet 0.25 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1
Produktlinje Novus