Läs mer
Mouse anti-Rat IgG1 Heavy Chain Secondary Antibody (MARG1-2), DyLight 488, R&D Systems™
Produktkod. 30232452 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.25 mL
Produktkod. Kvantitet
30232452 0.25 mL
1 options
Produktkod. 30232452 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP268397G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
IgG1 Heavy Chain Monoclonal specifically detects IgG1 Heavy Chain in Rat samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigen IgG1 Heavy Chain
Användningsområden ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona MARG1-2
Konjugera DyLight 488
Formulering 50mM Sodium Borate
Värd art Mouse
Immunogen Rat IR27 IgG1 myeloma protein
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 0.25 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1
Produktlinje Novus